About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS号:
分子量:
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
推荐产品
方案
≥97.5% (HPLC)
质量水平
表单
powder or crystals
λmax
411 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
InChI key
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
一般描述
4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚单钠盐是一种显色指示剂和显色螯合剂,可用于多种金属离子的分光光度法测定。
应用
4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚水合单钠盐已用于制备钛试剂,勇于过氧化氢(H2O2)和超氧阴离子(O2•-)的光谱测定。它也适用于测量 Zn2+、锌过渡金属离子的浓度。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)