主要文件
16811
Supelco
参比电极
for ion-selective electrodes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
26111700
NACRES:
NB.61
等级
for ion-selective electrodes
描述
S7 connector
一般描述
具有盐桥,PTFE 隔膜,填充了 3M KCl 的参比电极
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)