Merck
16486
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-glucopyranoside 20 mM solution
别名:
Decyl β-D-glucopyranoside solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)