主要文件
16169
Sigma-Aldrich
SODOSIL RM 001
alkaline cleaner
登录查看公司和协议定价
About This Item
UBA编号:
08050027
UNSPSC代码:
12000000
技术
NMR: suitable
pH值(酸碱度)
12-14 (20 °C, direct)
密度
1.12-1.18 g/mL at 20 °C
重悬
对于普通污染,以 2-20% 使用可达到最佳清洁效果。清洁时间为 2-24h,具体取决于污染程度和洗涤温度。超声波的作用和提高温度一样,可大大加快清洗操作。清洁溶液可用自来水制备。采用软化水可达到更佳的洗涤效果。
其他说明
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
法律信息
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)