Merck
14470
Sigma-Aldrich
硼酸锌
technical, light, ≥45% ZnO basis, ≥36% B2O3 basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
等级
technical
表单
solid
组成
B2O3, ≥36%
ZnO, ≥45%
反应适用性
core: zinc
reagent type: catalyst
缺失
≤19% loss on ignition, 800 °C, 1h
SMILES字符串
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/2BO3.3Zn/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChI key
BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)