Merck
14424
Sigma-Aldrich
氯化锌
purum, dry, ≥98%
别名:
二氯锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnCl2
CAS号:
分子量:
136.30
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
蒸汽压
1 mmHg ( 428 °C)
等级
purum
方案
≥98%
质量
dry
杂质
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
mp
293 °C (lit.)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
痕量阳离子
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)