跳转至内容
Merck

134732

Sigma-Aldrich

N,N-Diethyl-4-nitrosoaniline

97%

别名:

4-Nitroso-N,N-diethylaniline

登录查看公司和协议定价


About This Item

线性分子式:
ONC6H4N(C2H5)2
CAS号:
分子量:
178.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:

方案

97%

mp

82-84 °C (lit.)

SMILES字符串

CCN(CC)c1ccc(cc1)N=O


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持