主要文件
134010
ASTM颜色参考标准品
ASTM D 6045, D1500 (ASTM colour 3)
别名:
ASTM Colour 3颜色参考标准品, ASTM颜色参考标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
according to ASTM® D 6045
according to ASTM® D1500
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
包装形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品是一种有证标准物质(CRM),根据国际标准 BS EN ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 进行UKAS 认证。
本页所述的数值是标称值。所有当前批次的Paragon ASTM 颜色参考标准品的所有认证值都可以在Paragon Scientific网页上找到。
应用
啊STM Color 3 颜色参考标准品适用于颜色测量设备的定期监测和测试数据的验证。
它′可与色度计一起用于研究油、燃料、化学品、药品、油漆等产品的颜色控制。
特点和优势
  • 符合 ASTM D 6045 和 ASTM D1500 的液体颜色标准品
  • 根据BS EN ISO / IEC 17025 和 ISO 17034进行UKAS双重认证
  • 可全面追溯至国际标准,准确度高
  • 500-mL 包装尺寸随附安全数据表
  • 18个月的颜色稳定性保证
  • 以防篡改瓶包装
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
替代部件
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)