Merck
11353
Supelco
1,8-Anthracenedimethanamine
≥98.0% (HPLC)
别名:
1,8-Bis(aminomethyl)anthracene
登录查看公司和协议定价
About This Item
Beilstein:
9061081
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.61
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
SMILES字符串
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)