分析说明
外观:黑色混悬液
磁响应:1 - 20 s
沉降时间: ≥ 5 min
RNases:不可检出
Fe(铁): ≤ 5 ppm
颗粒表面(BET):14 - 25 m²/g
仅供研究使用
磁响应:1 - 20 s
沉降时间: ≥ 5 min
RNases:不可检出
Fe(铁): ≤ 5 ppm
颗粒表面(BET):14 - 25 m²/g
仅供研究使用
法律信息
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
商品
Discover how MagPrep® Silica particles meet essential needs for DNA and RNA nucleic acid purification protocols.