About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H25NO5
CAS号:
分子量:
491.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white to faint beige
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m1/s1
InChI key
SYOBJKCXNRQOGA-MUUNZHRXSA-N
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3