产品线
BioUltra
质量水平
方案
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
表单
crystals
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤2% water
灼烧残渣 (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
pH值(酸碱度)
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES字符串
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1