Merck
08901
SAFC
半胱胺 盐酸盐
别名:
β-巯基乙胺 盐酸盐, 2-巯基乙胺 盐酸盐, 2-氨基乙硫醇 盐酸盐, 硫代乙醇胺 盐酸盐, 脱羧基半胱氨酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
113.61
Beilstein:
3590083
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
98-102% (wt., GC)
浓度
30.6-31.8% (AT)
杂质
≤2.0% cystamine (GC)
≤20 mg/kg heavy metals
≤5000 mg/kg residual solvents (tert-butylmethyl ether
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
缺失
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
溶解性
H2O: 3.408 g in 30 mL, clear, colorless
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)