一般說明
杆菌肽纸片用于 Aβ-溶血性链球菌群的推定鉴定,以及将其与其他 β-溶血性链球菌进行区分。抑菌圈大于或等于 14 mm 表明对杆菌肽敏感,推测为 A 组链球菌。
包裝
含 0.04 个单位杆菌肽的无菌滤纸片(50 片,直径 6 mm)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Connie R. Mahon
Textbook of Diagnostic Microbiology (2014)
商品
对于微生物学家而言,最基础的染色方法是由丹麦细菌学家Hans Christian Gram在1884年开发的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
链球菌 — 检测、鉴定、分化和培养技术概述