Merck
07725
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,5-二甲氧基苯甲酸甲酯
≥98.0% (HPLC/NT)
别名:
4,5-二甲氧基邻氨基苯甲酸甲酯, 6-氨基藜芦酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO4
CAS号:
分子量:
211.21
Beilstein:
2724754
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC/NT)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
128-133 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1N
InChI
1S/C10H13NO4/c1-13-8-4-6(10(12)15-3)7(11)5-9(8)14-2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)