Merck
07553
Supelco
马来酸二乙酯
analytical standard
别名:
顺丁烯二酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
CAS号:
分子量:
172.18
Beilstein:
1100825
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
5.93 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 14 °C)
方案
≥96.5% (GC)
自燃温度
662 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
沸点
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
InChI key
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
200.1 °F - closed cup
闪点(°C)
93.4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)