主要文件
07483
Supelco
Serdolit CG-120 II
p.a., Na+-form, strongly acidic, 200-400 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116105
NACRES:
SB.52
等级
p.a.
表单
beads
技术
LPLC: suitable
缺失
~55% loss on drying, 110°C
基质
styrene-divinylbenzene
基质活性基团
sulfonic acid functional group
粒径
200-400 mesh
容量
1.9 meq/mL
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Serdolit is a trademark of Serva Electrophoresis GmbH
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)