Merck
07368
Supelco
元素杂质混标3,符合ICH Q3D注射用
TraceCERT®, in nitric acid and hydrofluoric acid (5% nitric acid and <0.5% hydrofluoric acid ), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
Ba, 70 mg/L
Cr, 110 mg/L
Cu, 30 mg/L
Li, 25 mg/L
Mo, 150 mg/L
Sb, 9 mg/L
Sn, 60 mg/L
濃度
in nitric acid and hydrofluoric acid (5% nitric acid and <0.5% hydrofluoric acid )
技術
ICP: suitable
格式
multi-component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该 CRM 可追溯到 SI 单位千克,并根据 NMI 中的主要材料(例如 NIST)进行测量。
认证内容包括标识在证书上的不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
準備報告
为制备这种CRM,仅可使用最高纯度的材料。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
商品
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.