Merck
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H29NO5
分子量:
303.39
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO5/c1-5-6-7-8-12(17)9-15(20)21-13(10-14(18)19)11-16(2,3)4/h12-13,17H,5-11H2,1-4H3/t12-,13-/m1/s1
InChI key
LUBMSOHGUAAXAM-CHWSQXEVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)