Merck
07055
Supelco
乙酸异丁香酚酯
analytical standard
别名:
NSC 46121
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O3
CAS号:
分子量:
206.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
79-81 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
InChI 密鑰
IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Luca Nicolotti et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 264-274 (2014-08-19)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) coupled with Mass Spectrometry (MS) is one of today's most powerful analytical platforms for detailed analysis of medium-to-high complexity samples. The column set usually consists of a long, conventional-inner-diameter first dimension ((1)D) (typically 15-30m long