等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C38H60O18/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(50)55-32-29(49)26(46)23(43)18(13-40)52-32)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(27(47)24(44)19(14-41)53-33)54-31-28(48)25(45)22(42)17(12-39)51-31/h17-33,39-49H,1,4-15H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,35-,36-,37-,38+/m1/s1
InChI 密鑰
UEDUENGHJMELGK-HYDKPPNVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Componentof stevia.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看