Merck
05338
Sigma-Aldrich
1-乙基-2,3-二甲基咪唑鎓乙基硫酸盐
≥94.5% (HPLC)
别名:
Basionics® ST 67
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18N2O4S
分子量:
250.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥94.5% (HPLC)
杂质
≤0.5% water
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES字符串
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Basionics is a registered trademark of BASF SE
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
300.2 °F - closed cup
闪点(°C)
149 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)