Merck
04913
Sigma-Aldrich
顺式-2-氨基-1-环辛羧酸 盐酸盐
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO2 · HCl
分子量:
207.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0%
形狀
powder
顏色
colorless to white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
InChI 密鑰
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)