Merck
04667
Sigma-Aldrich
N-烯丙氧羰基-1,4-丁二胺 盐酸盐
≥98.0% (AT)
别名:
N-(4-氨基丁基)氨基甲酸烯丙酯 盐酸盐, N-烯丙氧羰基-1,4-二氨基丁烷 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2O2 · HCl
分子量:
208.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (AT)
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES字符串
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)