Merck
03718
Supelco
戊二醛双(O-五氟苯基甲基肟)
analytical standard
别名:
Glutaraldehyde-O-2,3,4,5,6-PFBHA-Oxime
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H12F10N2O2
分子量:
490.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(CO\N=C\CCC\C=N\OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C19H12F10N2O2/c20-10-8(11(21)15(25)18(28)14(10)24)6-32-30-4-2-1-3-5-31-33-7-9-12(22)16(26)19(29)17(27)13(9)23/h4-5H,1-3,6-7H2/b30-4+,31-5+
InChI 密鑰
YAGVMVPKFZBARN-IBLZLIEZSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)