About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23NO6
CAS号:
分子量:
337.37
Beilstein:
8430789
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-14(19)20)10-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3