About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO4
CAS号:
分子量:
367.44
Beilstein:
7980987
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
质量水平
方案
≥96.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-14(2)20(12-21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,3,12-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
VHZUUIWBAYOCDD-VBKZILBWSA-N
一般描述
可能含 ~8% (w/w) 的乙酸乙酯
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3