Merck
03585
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt
≥98.0% (TLC)
别名:
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl monosodium salt, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H68NaO8P
分子量:
670.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
InChI 密鑰
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)