Merck
02977
Sigma-Aldrich
2-(4-异硫氰酸苯氧基)甲苯磺酸乙酯
≥98.0% (TLC)
别名:
2-(4-异硫氰酸苯氧基)对甲苯磺酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15NO4S2
分子量:
349.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
mp
108-112 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOc2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C16H15NO4S2/c1-13-2-8-16(9-3-13)23(18,19)21-11-10-20-15-6-4-14(5-7-15)17-12-22/h2-9H,10-11H2,1H3
InChI 密鑰
LILJDLJORCAIDG-UHFFFAOYSA-N
應用
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)