描述
anionic
质量水平
方案
≥99.0% (T)
技术
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
适用性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于制备"乙二磺酸盐"的化合物
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3