Merck
02369
Supelco
醋酸糠酯
analytical reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3
CAS号:
分子量:
140.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
等級
analytical reference material
analytical standard
化驗
≥97.5% (qNMR)
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.2% water
折射率
n20/D 1.460-1.464
n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES 字串
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)