About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14O
CAS号:
分子量:
210.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (HPLC)
光学纯度
enantiomeric ratio: 99.5:0.5 (HPLC)
SMILES字符串
C[C@H](O)C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
YSCDFPXLCCWBIS-JTQLQIEISA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3