Merck
00548
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ser(Bzl)-OH
≥98.0%
别名:
Fmoc-O-苄基-N-甲基-L-丝氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H25NO5
CAS号:
分子量:
431.48
Beilstein:
8584103
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
方案
≥98.0%
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN([C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H25NO5/c1-27(24(25(28)29)17-31-15-18-9-3-2-4-10-18)26(30)32-16-23-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)23/h2-14,23-24H,15-17H2,1H3,(H,28,29)/t24-/m0/s1
InChI key
VZPIFUWXIJVTCS-DEOSSOPVSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)