Merck
00498
Sigma-Aldrich
反-2-庚烯-1-醇
≥97.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
CAS号:
分子量:
114.19
Beilstein:
1720091
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.442
bp
83 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC\C=C\CO
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)