About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H26F5NO5
CAS号:
分子量:
563.51
Beilstein:
4627753
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
推荐产品
质量水平
方案
≥97.0%
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
white to faintly beige
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C29H26F5NO5/c1-14(40-29(2,3)4)25(27(36)39-26-23(33)21(31)20(30)22(32)24(26)34)35-28(37)38-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19,25H,13H2,1-4H3,(H,35,37)/t14-,25+/m1/s1
InChI key
BHUUPIXJXWQAMT-PWECECGKSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3