Merck
00170580
人参皂苷Rb1
primary reference standard
别名:
2-O-β-Glucopyranosyl-(3β,12β)-20-[(6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl β-D-glucopyranoside, 三七皂苷 E1, 三七皂苷 Rb1, 人参皂苷 Rb1, 天南星皂苷 E1, 绞股蓝皂苷 C, 绞股蓝皂苷Ⅲ
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H92O23
CAS号:
分子量:
1109.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
InChI 密鑰
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由HWI pharma services GmbH生产并鉴定。
通过定量NMR测得的准确含量可参见证书。
人参皂苷 Rb1 是传统中药人身的主要成分之一。它属于三萜皂苷类被称为人参皂苷,在药理学上,它是最活跃的达玛烷型人参皂苷之一。已知它具有抗肿瘤、抗氧化、抗炎和细胞保护特性。
應用
主要参考标准可用于鉴定、测定和纯度测试、方法开发和验证。它还可被用作:
  • 开发和验证使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)方法测定大鼠服用胃复春片后血浆样品中人参皂苷 Rb1、柚皮苷、人参皂苷 Rb2和冬凌草甲素的含量
  • 通过液相色谱-串联质谱(LC/MS/MS)法测定大鼠血浆生物样品中黄芩苷、黄芩素、汉黄芩苷、汉黄芩素、灯盏花乙素、黄连素、黄连碱、人参皂苷 Rb1和人参皂苷 Re的多残留分析
  • 通过UPLC-MS/MS 技术定量分析中药汤剂独参汤和参附汤中12种人参皂苷
  • 通过UHPLC结合二极管阵列检测器和四极杆/飞行时间串联质谱法(DAD-QTOF-MS/MS)检测人参的根状茎和根中131种人参皂苷,以及通过HPLC联用电喷雾电离-质谱进一步测定19种人参皂苷
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Chiung-Hung Chang et al.
PloS one, 9(8), e105362-e105362 (2014-08-19)
Salmonella, a common zoonotic pathogen, causes gastroenteritis in both humans and animals. Traditional Chinese Medicine (TCM) has been used to improve gastrointestinal dysfunction and to modify the immune response to inflammation for centuries. This study used six herbal plants and
商品
Optimize HPLC method for ginsenoside separation using a mixture, applying it to American Ginseng root, with conditions and chromatograms shown.