Merck
00083
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(PO3Me2)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Nα-Boc-O-(二甲基磷酸基)-L-酪氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24NO8P
CAS号:
分子量:
389.34
Beilstein:
3632773
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
solid
雜質
≤25 % (w/w) dioxane
顏色
white
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COP(=O)(OC)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H24NO8P/c1-16(2,3)24-15(20)17-13(14(18)19)10-11-6-8-12(9-7-11)25-26(21,22-4)23-5/h6-9,13H,10H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
SPVKDJVZEGSJSS-ZDUSSCGKSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)