Merck
28-3320
Sigma-Aldrich
偏硼酸钠 四水合物
CP
别名:
硼酸钠四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBO2 · 4H2O
CAS号:
分子量:
137.86
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
CP
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChI 密鑰
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3