Merck
27-0520
Sigma-Aldrich
甲醛次硫酸钠 水合物
CP
别名:
Rongalit®, 甲醛合次硫酸钠 水合物, 羟基甲烷亚磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2SO2Na·xH2O
CAS号:
分子量:
118.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3630814
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級:
CP
等級
CP
存貨情形
available only in Japan
mp
~120 °C (dec.)
SMILES 字串
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 2
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly