Merck
24-5700
Sigma-Aldrich
四草酸钾 二水合物
≥99.8%
别名:
草酸 半钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
254.19
Beilstein:
3854419
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
SAJ special grade
方案
≥99.8%
表单
crystalline
存货情况
available only in Japan
pH值(酸碱度)
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
SMILES字符串
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
适用性
pH standard solution
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)