Merck
21-1350
Sigma-Aldrich
氨基磺酸镍(II) 四水合物
CP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ni(SO3NH2)2 · 4H2O
分子量:
322.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
CP
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
O.O.O.O.[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3NO3S.Ni.4H2O/c2*1-5(2,3)4;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
TXRHHNYLWVQULI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves