Merck
19-2060
Sigma-Aldrich
偏磷酸
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
别名:
Metaphosphoric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HPO3)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
濃度:
≥37.0% (HPO3)
等級:
SAJ special grade
等級
SAJ special grade
形狀
crystalline
存貨情形
available only in Japan
濃度
≥37.0% (HPO3)
溶解度
water: miscible
密度
2 g/cm3
SMILES 字串
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI 密鑰
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)