等级
SAJ special grade
表单
liquid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: iron
存货情况
available only in Japan
浓度
0.1 M
1/10 N
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
InChI key
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1