等級
JIS special grade
化驗
≥98.0%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
O.O.O.[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.3H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;/h;2*(H,2,3,4,5);3*1H2/q+2;;;;;/p-2
InChI 密鑰
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges