Merck
TXHSRMKB
Roche
KAPA Taq EXtra HotStart ReadyMix
suitable for PCR
别名:
KAPA, PCR, taq DNA聚合酶, 热启动PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
NACRES:
NA.55
特点
dNTPs included
hotstart
质量水平
包装
pkg of 1.25 mL (KK3604)
pkg of 6.25 mL (KK3605)
制造商/商品名称
Roche
技术
PCR: suitable
输入
purified DNA
储存温度
−20°C
一般描述
带有染料(2X)的KAPA Taq EXtra HotStart® ReadyMix 是一种即用型混合物,包括除引物和模板之外中到长片段PCR所需的其它所有成分。2X ReadyMix包含KAPA Taq EXtra HotStart DNA聚合酶(每25 μL反应0.675 U)、KAPA Taq EXtra缓冲液(1X)、dNTPs(1x时每个dNTP为0.3 mM)、MgCl2(1X时为2 mM)和稳定剂。2X ReadyMix 还包含两种惰性染料,可将PCR产物直接上样至琼脂糖凝胶上进行电泳分析,而无需添加DNA上样溶液。
应用
KAPA Taq EXtra HotStart® ReadyMix 已用于:
  • 对扩增子进行PCR,以进行琼脂糖凝胶电泳分析
  • 短和中等长度靶标(<5 kb)的PCR
  • 长片段PCR(5 - 15 kb)
  • 使用有限数量的模板DNA进行PCR
特点和优势
  • KAPA Taq EXtra HotStart®是KAPA Taq HotStart和校对DNA聚合酶的混合物
  • 适用于短、中、和长片段的PCR,以及低浓度模板DNA的PCR
  • 保真度比Taq高2-4倍
  • 对于短扩增子,可替换Taq DNA聚合酶以提高产量和/或保真度。
  • 以高产量和高灵敏度扩增中长靶片段。
  • 带有染料的2X ReadyMix含有两种惰性跟踪染料,可将PCR产物直接加载到琼脂糖凝胶上进行分析。
质量
每批次KAPA Taq EXtra HotStart®DNA聚合酶均已确认含有 <2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。2X KAPA Taq EXtra HotStart ReadyMix经过严格的质量控制测试,不具有污染外切核酸酶和内切核酸酶的活性,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
制备说明
始终确保产品在使用前已完全解冻和混合。试剂可在4°C下短期储存使用(最长1个月)。请放回-20°C进行长期储存。
其他说明
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
法律信息
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA Taq EXtra HotStart® DNA Polymerase 0.675U per 25μL reaction
  • KAPA Taq EXtra Buffer (1X)
  • 1X dNTPs 0.3 mM of each dNTP
  • 1X MgCl2 2 mM
  • Stabilizers
  • Two inert tracking dyes
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.