Merck
11758241001
Roche
β-Gal 报告基因测定,化学发光法
sufficient for 500 assays (microplate), sufficient for 250 assays (tubes)
别名:
半乳糖苷酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
用途
sufficient for 250 assays (tubes)
sufficient for 500 assays (microplate)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
2-8°C
一般說明
β-Gal 报告基因检测试剂盒设计用于特异性测定细菌 β-半乳糖苷酶活性。为实现这一点,酶反应在优化了细菌 β-Gal,但不允许显著的内源性真核 β-半乳糖苷酶活性。然而,如果发现非常高的内源性 β-半乳糖苷酶活性(如具有肝细胞),可进行热处理,以保证特异性测定由转染质粒编码的细菌 β-半乳糖苷酶。
應用
β-Gal 报告基因分析,化学发光,用于定量测定β-Gal 在真核细胞中的表达β-Gal 编码 lacZ 报告基因。
特點和優勢
  • 灵敏 :化学发光技术可在细胞抽提物中检测约 20 fg的β-半乳糖苷酶
  • 高动态测量范围 :4 至 5 个数量级的线性范围
  • 恒定光发射 :检测试剂盒产生持久的光发射,而不是短峰动力学
  • 安全 :未使用放射性同位素
  • 快速 :从开始到结束大约经过 1.5 至 2.5 小时
  • 方便 :试剂盒包含所有需要的试剂,包括裂解缓冲液、蛋白酶抑制剂和一个阳性对照
包裝
1个试剂盒包含7种组分。
準備報告
储存条件(工作液): 底物试剂 (溶液 1)在 2 ~ 8℃ 下至少可稳定 24h。
初始化试剂 (溶液 2)在 2 ~ 8℃ 下储存时至少可稳定 4 周。
不含蛋白酶抑制剂的裂解试剂 、1x(溶液 3)裂解试剂在
-15 至-25°C 或 2 至 8°C 条件下可稳定 3 个月。含蛋白酶抑制剂的裂解试剂在-15 至-25°C 条件下冷冻储存时可稳定 1 周。
阳性对照 (溶液 4)复溶的酶溶液在 2-8°C 条件下可稳定 1 周。-15--25°C 条件下冷冻储存时,酶可稳定 3 个月。避免多次冻融。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • β-Gal Substrate, Galacton Plus 100x concentrated
  • Assay Buffer
  • Enhancer
  • Initiation Solution
  • Protease Inhibitors
  • Lysis Buffer 5x concentrated
  • Positive Control, β-galactosidase (E. coli), lyophilizate
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Molecular Analysis of the HOXA2-Dependent Degradation of RCHY1
Bridoux L, et al.
PLoS ONE (2015)
Alexandra Tauzin et al.
Journal of virology, 95(15), e0231120-e0231120 (2021-05-14)
Type I interferons (IFNs) are a family of cytokines that represent a first line of defense against virus infections. The 12 different IFN-α subtypes share a receptor on target cells and trigger similar signaling cascades. Several studies have collectively shown
HOXA2 activity regulation by cytoplasmic relocation, protein stabilization
and post-translational modification
Deneyer, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics (2019)
The O-GlcNAc transferase OGT interacts with and post-translationally modifies the transcription factor HOXA1
Draime et al.
Febs Letters (2018)
Arnaud Taminiau et al.
Nucleic acids research, 44(15), 7331-7349 (2016-07-07)
HOX proteins define a family of key transcription factors regulating animal embryogenesis. HOX genes have also been linked to oncogenesis and HOXA1 has been described to be active in several cancers, including breast cancer. Through a proteome-wide interaction screening, we