推荐产品
用途
sufficient for 50 labeling reactions (0.01 to 2 μg DNA per assay)
制造商/商品名称
Roche
储存温度
−20°C
一般描述
样品材料
检测时间 :标准标记检测 20 min
注 :待标记 DNA 的长度不影响反应。孵育 30-60 min 后达到最大掺入。
- 线性或超螺旋质粒 DNA,λ脱氧核糖核酸
- 200 bp 较短片段
- 熔融琼脂糖中的 DNA 片段
- 10 ng DNA
检测时间 :标准标记检测 20 min
注 :待标记 DNA 的长度不影响反应。孵育 30-60 min 后达到最大掺入。
使用随机寡核苷酸作为引物,用修饰的脱氧核苷三磷酸对 DNA 进行放射性和非放射性标记的便捷试剂盒。该方法通过 Klenow 聚合酶用 3′-作为引物的随机寡核苷酸的 OH 末端。
特异性
热灭活:通过加入2μl 0.2MEDTA (pH 8.0) 和/或加热至 65°C 10 分钟来停止反应。
标准品试验通常得到的比活度为 2 x 10 9 dpm/μg,孵育 10 min 后使用不同的底物 DNA。
应用
根据高引物(High Prime)原理,高引物DNA标记试剂盒可用于快速的随机引物DNA标记。该方法能够标记仅微量的DNA,例如,从凝胶或融化琼脂糖中分离的DNA限制性片段。单独提供的核苷酸溶液为改性脱氧核糖核苷三磷酸酯(例如,32P、35S、3H、异羟基洋地黄毒苷元、荧光素、生物素或罗丹明)提供了一种选择。高引物DNA标记试剂盒已被用于:
- 高引物标记探针用于多种杂交技术:Southern 印迹
- Northern 印迹
- 基因文库筛选
- 原位杂交
- 消减杂交 (SSH) 试验
包装
1 个试剂盒包含 6 种组分。
原理
Feinberg 和 Vogelstein 最初开发的“随机引物”DNA 标记方法是基于所有可能序列的寡核苷酸与待标记的变性 DNA 杂交。Input DNA 是合成标记 DNA 的唯一模板,使使用这种方法标记微量 DNA (10 ng) 成为可能。模板使用 Klenow 聚合酶在 3′ 端合成互补 DNA 链-用作引物的随机寡核苷酸的 OH 末端。修饰的脱氧核苷三磷酸(例如,用 32 P、 35 S、 3 H、地高辛、生物素、荧光素或罗丹明标记)加入到反应中很容易掺入到新合成的 DNA 链中。
制备说明
工作液: dATP,dGTP,dTTP 混合物:
一个标记反应移液器:
1μl dATP,(瓶 2)
1μl dGTP,(小瓶 4)
1μl dTTP,(瓶 5)
至反应瓶中。
注: 如果重复使用同类型标记的脱氧核苷三磷酸,为方便起见,我们建议制备其他三种脱氧核苷三磷酸等量的混合物。
一个标记反应移液器:
1μl dATP,(瓶 2)
1μl dGTP,(小瓶 4)
1μl dTTP,(瓶 5)
至反应瓶中。
注: 如果重复使用同类型标记的脱氧核苷三磷酸,为方便起见,我们建议制备其他三种脱氧核苷三磷酸等量的混合物。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- High Prime Reaction Mixture (random primer mixture, Klenow polymerase, labeling grade, and 5x stabilized reaction buffer in 50% (v/v) glycerol) 5x concentrated
- dATP: 2′-Deoxyadenosine-5′-triphosphate in Tris buffer 0.5 mM
- dCTP: 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate in Tris buffer 0.5 mM
- dGTP: 2′-Deoxyguanosine-5′-triphosphate in Tris buffer 0.5 mM
- dTTP: 2′-Deoxy-thymidine-5′-triphosphate in Tris buffer 0.5 mM
- Control DNA: λDNA 12.5 μg/ml
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Petra Riedl et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(1), 370-380 (2009-06-23)
Immunodominance limits the TCR diversity of specific antiviral CD8 T cell responses elicited by vaccination or infection. To prime multispecific T cell responses, we constructed DNA vaccines that coexpress chimeric, multidomain Ags (with CD8 T cell-defined epitopes of the hepatitis
Jia-Cheng Liu et al.
Nucleic acids research, 48(22), 12792-12803 (2020-12-04)
Telomeres at the ends of eukaryotic chromosomes are essential for genome integrality and stability. In order to identify genes that sustain telomere maintenance independently of telomerase recruitment, we have exploited the phenotype of over-long telomeres in the cells that express