Merck
10602361001
Roche
纤溶酶,人
from human plasma
别名:
纤溶酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
human plasma
品質等級
化驗
95% (electrophoresis)
形狀
suspension
比活性
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
分子量
Mr ~85 kDa
包裝
pkg of 0.5 mL (5 U)
製造商/商標名
Roche
最適pH
8.9
運輸包裝
wet ice
相关类别
一般說明
抑制剂:DFP、PMSF、TLCK、亮抑酶肽、抑肽酶、大豆胰蛋白酶抑制剂、α1-抗胰蛋白酶、α2-巨球蛋白、抗凝血酶 III 肝素、APMSF 和 α2-抗纤溶酶
纤溶酶
特異性
丝氨酸内肽酶,水解赖氨酸或精氨酸羧基侧的肽键和酯键;比胰蛋白酶的选择性更高。
應用
人纤维蛋白溶酶已被用作肽酶抑制检测中的寡肽底物。
生化/生理作用
纤溶酶是血液中存在的直接作用的纤溶酶。其活性与纤维蛋白溶解过程中纤溶酶原的存在无关。 α-2 抗纤溶酶可快速且不可逆地抑制纤溶酶。
外觀
悬浮于 3.2M 硫酸铵溶液中
準備報告
稳定剂:人纤溶酶不含稳定剂。
储存条件(工作溶液):2 至 8°C
稀释溶液(pH 8.6)在 2 至 8℃ 稳定至少 1-2 周。对于透析溶液储存,建议以等分试样冷冻。
儲存和穩定性
在2至8°C下储存(建议储存形式是3.2M硫酸铵悬浮液,pH8.6)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
A novel Kunitz protein with proposed dual function from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) impairs haemostasis and action of complement in vitro
Jedlikova L, et al.
International Journal For Parasitology (2019)
Identification and partial characterization of a novel serpin from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, Polyopisthocotylea
Roudnicky P, et al.
Parasite (Paris, France) (2018)
Jialu Liu et al.
NPJ Regenerative medicine, 7(1), 34-34 (2022-07-01)
The biomaterial fibrin is widely used as a clinical tissue sealant in surgery. In preclinical research, fibrin is also extensively studied as a carrier material for growth factor delivery. In these applications, premature fibrin degradation leads to recurrent bleeding, tissue
R D Shlansky-Goldberg et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(6), 944-950 (2008-04-04)
Hemodialysis (HD) grafts often fail because of stenosis at the venous anastomosis and thrombotic occlusion. Percutaneous management relies on thrombolysis with plasminogen activators, mechanical removal of thrombus, and angioplasty of the stenotic lesion. This report describes a phase I trial