文件
ZSQ240CTT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ清洁工具
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
一般說明
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水机是如何工作的及大致情况,请浏览产品概述页
Milli-Q® SQ清洁工具专门用于清洁消毒Milli-Q® SQ/SR制水站及其Milli-Q® SQ Switch水箱。消毒程序需要用到氯片,例如ROProtect C或EfferSan氯片(不包含)。该工具有专门的使用程序。
成分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。此货号不包含ROProtect C和EfferSan Effervescent氯片。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.