特点
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Q-POD®
电缆长度
3 m
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Q-POD® Element
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
当连接到Q-POD® ultrapure或E-POD®纯水分配器时,脚踏板附件通过简单地推动脚遥控水输送。一旦达到所需水量,将脚从踏板上松开,立即停止流动。
当与容量分配模式结合时,踩下踏板即可在分配点开始纯化水的生产。在设定体积时自动停止分配。
与Milli-Q® Advantage A10、Milli-Q® Integral、Q-POD® Element和Elix® Advantage系统配合使用的免提分配附件。
当与容量分配模式结合时,踩下踏板即可在分配点开始纯化水的生产。在设定体积时自动停止分配。
与Milli-Q® Advantage A10、Milli-Q® Integral、Q-POD® Element和Elix® Advantage系统配合使用的免提分配附件。
特点和优势
- 非常适合在获取纯净水时需要腾出双手的研究员。
- 当重复分配相同体积时,体积分配模式可节省时间。
- 支持实验室卫生方案,因为用户无需触摸系统即可进水。
- 3米电缆可根据您的实验室设计限制灵活定位踏板。
法律信息
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany